アッセイ
≥99.5% (titration)
フォーム
crystalline powder
保管条件
dry at room temperature
色
white
有効pH範囲
5.5-6.7
pKa
6.1
溶解性
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
アプリケーション
agriculture
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
保管温度
room temp
SMILES記法
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水溶性に優れ、実質的に脂質不溶性のMESバッファーは、膜を透過しないため、細胞環境での有効性が保証されます。その用途は、細胞培養培地の安定性の維持から、タンパク質ベースのバッファー製剤、および電気泳動ランニングバッファーにまで及びます。MESバッファーは、抗体、ペプチド、タンパク質、血液成分、および増殖因子の精製にも使用できます。MESバッファーは、カコジル酸塩などの有毒のおそれのある物質や、クエン酸塩やリンゴ酸塩などの非双性イオン性バッファーに代わる代替物質として優れています。MESバッファーは、成長培地pHの調節、酵素溶液の安定化、およびさまざまな実験環境におけるPAGEランニングバッファーの成分としての使用に関して、有用性が示されています。
アプリケーション
- シロイヌナズナ苗の生育のためのMS(MurashigeおよびSkoog)培地に。
- 免疫蛍光実験における細胞骨格バッファーに。
- 常磁性ビーズを洗浄してマンノース-BSAを結合するためにこれらを懸濁するための洗浄バッファーとして
- 培養培地の成分として
特徴および利点
- 6.1のpKa(25°C)によりpH 5.5~6.7を有効に緩衝する
- 高い水溶性
- 金属イオン結合が極めて弱い
- 幅広いpH範囲で安定している
- UV吸光度が低く、反応性が極めて低い
調製ノート
保管および安定性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M8250-50KG:
M8250-10G:
M8250-BULK-PC:
M8250-6X100G:
M8250-1KG:
M8250-CP:
M8250-25G:
M8250-25KG:
M8250-100G:
M8250-250G:
M8250-BULK:
2540038:
M8250-500G:
M8250PROC:
M8250-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This procedure may be used for Mutanolysin products.
This procedure may be used for Mutanolysin products.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)