Merck
M5057
Sigma-Aldrich
MES ナトリウム塩
BioReagent, ≥99% (titration), crystalline
別名:
2-(N-モルホリノ)エタンスルホン酸 ナトリウム塩, 4-モルホリンエタンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12NNaO4S
CAS番号:
分子量:
217.22
Beilstein:
3765682
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
形状
crystalline
pH
8.9-10.1 (1% in water)
有効pH範囲
5.5-6.7
pKa 
6.1
溶解性
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MESは、生物学的用途のために開発された、いわゆる「グッド」バッファーのひとつです。この製品は、微量イオンについて試験されています。MES遊離酸を使用したバッファーは、遊離酸を水酸化ナトリウムで所定のpH(pKa=±-1)まで滴定することで調製できます。または、MES遊離酸およびMESナトリウム塩の同モル溶液を混合して所定のpHとすることもできます。任意のpHのバッファーを調製するために、原液を用いた標準混合テーブルが発行されています。
アプリケーション
MES溶液は、次の用途で使用されています。
  • ゲノムDNAを含有する寒天プラグ溶融で所要の密度および伸長度を有するDNA繊維を得るため。
  • Balchホモジナイザーチャンバーを平衡させ、サンプルがホモジネーション前に加水分解されるのを防ぐため。
調製ノート
MES溶液は水溶性で、水50 mLに25 gを溶解することで透明無色の溶液となります(約2.3 M)。溶液のpHは、濃度により9~10の範囲となるはずです。溶液は2~8°Cで数ヵ月安定です。滅菌は、0.2 μmのフィルターによるろ過で行ってください。オートクレーブ処理はお勧めしません。バッファーをヌクレアーゼ不含とする必要がある場合には、まず水で処理し、オートクレーブ処理した後にバッファー剤を添加する方法が最適です。MES溶液をオートクレーブ処理すると、黄色に変色します(ただし、pH変化は測定されません)。この黄色の分解産物の組成は同定されていません。
その他情報
MESナトリウム塩製品を簡単に比較検討できるMESナトリウム塩規格表ご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5057-VAR:
M5057-BULK-PC:
M5057-25G:
M5057-10G:
M5057-100G:
M5057-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dawson, RMC et al.
Data for Biochemical Research, 410-410 (1987)
Good NE et al.
Biochemistry, 5, 467-477 (1966)
Lucia Falbo et al.
Nature communications, 11(1), 1345-1345 (2020-03-14)
In several metazoans, the number of active replication origins in embryonic nuclei is higher than in somatic ones, ensuring rapid genome duplication during synchronous embryonic cell divisions. High replication origin density can be restored by somatic nuclear reprogramming. However, mechanisms
Elisabet Fuguet et al.
Electrophoresis, 29(13), 2841-2851 (2008-06-12)
The performance of the most common and also some other less common CE buffers has been tested for the pKa determination of several types of compounds (pyridine, amines, and phenols). The selected buffers cover a pH ranging from 3.7 to
Cecilia Gelfi et al.
Electrophoresis, 23(10), 1517-1523 (2002-07-13)
A large number of point mutations in the p53 gene have been detected by capillary zone electrophoresis via single-strand conformation polymorphism (SSCP) analysis. A much improved detection sensitivity was obtained via the following modifications in running conditions: use of low-viscosity