Merck
SRE0066
Sigma-Aldrich
グアニジン塩酸塩溶液、6 M
別名:
GuHCl, アミノホルムアミジン塩酸塩, 塩化グアニジウム, 塩化グアニジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.25
形状
liquid
品質水準
濃度
6 M
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
room temp
アプリケーション
グアニジン塩酸塩は、アミノ酸残基間の水素結合を壊すため、変性剤として一般的に使用されます。それらの結合を壊すことで、タンパク質の3次元立体構造が壊れ、その水溶解性が劇的に向上します。変性することで、タンパク質は様々な方法によって容易に還元、修飾、または解析できます。サンプルをさらに処理することで、質量分析法、電気泳動、および酵素消化などを含む他の一般的なタンパク質分析法による解析が可能になります。
グアニジン塩酸塩はまた、RNAの分離、球状タンパク質の変性、およびタンパク質のリフォールディング研究にも使用されています。また、複雑なタンパク質サンプルの分析のための、トリプシン消化ペプチドの生成促進にも使用できます。
物理的形状
本製品は、すぐに使用できる6 Mグアニジン塩酸塩溶液です。6 Mグアニジン塩酸塩溶液は、より低濃度の溶液を適時調製するためのストック溶液として使用できます。
注記:6 Mバッファー中に沈殿が存在する場合は、使用前に容器を37°Cに加温し、完全に溶解するまで混合してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRE0066-BULK:
SRE0066-500ML:
SRE0066-VAR:
SRE0066-4L:
SRE0066-100ML:
SRE0066PROC:
SRE0066-PH:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kaamini M Dhanabalan et al.
Biomaterials science, 8(15), 4308-4321 (2020-07-01)
Osteoarthritis (OA) is a joint disease characterized by progressive damage of articular cartilage and the adjoining subchondral bone. Chondrocytes, the primary cells of the cartilage, have limited regenerative capacity and when they undergo stress due to trauma or with aging
Yoshinori Aso et al.
eLife, 8 (2019-11-15)
Animals employ diverse learning rules and synaptic plasticity dynamics to record temporal and statistical information about the world. However, the molecular mechanisms underlying this diversity are poorly understood. The anatomically defined compartments of the insect mushroom body function as parallel