Merck
357002
Millipore
グリシン
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
別名:
アミノエタン酸, アミノ酢酸, グリココール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
75.07
Beilstein:
635782
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.28
グレード
Molecular Biology
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 4491
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 200 mg/mL
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A non-essential amino acid that can be used in the preparation of biological buffers (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
生物化学的/生理学的作用
脊髄における抑制性神経伝達物質であり、NMDAレセプターのアロステリック調節因子です。
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
US2357002-1KG:
357002-50KG:
357002-0KG:
357002-1KG:
357002-1RKG:
試験成績書(COA)