安全性情報
20-163
Sigma-Aldrich
SDS Lysisバッファー - ChIPアッセイ用
For use in Chromatin Immunoprecipitation assays.
別名:
ChIP 溶解バッファー, SDS 溶解バッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
輸送温度
ambient
アプリケーション
クロマチン免疫沈降アッセイで使用するため
研究カテゴリー
すべて
物理的形状
1% SDS、10mM EDTA、および50mM Tris、pH 8.1
保管および安定性
室温で1年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
20-163:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chromatin immunoprecipitation from dorsal root ganglia tissue following axonal injury.
Elisa Floriddia,Tuan Nguyen,Simone Di Giovanni
Journal of Visualized Experiments null
Lishan Guo et al.
Molecular medicine reports, 21(2), 909-917 (2019-12-04)
Upregulation of fetal hemoglobin expression can alleviate the severity of β‑thalassaemia. This study aimed to investigate the effects of Oridonin (ORI, a diterpenoid compound) on γ‑globin expression in human erythroid precursor cells and the potential underlying mechanisms. Erythroid precursor cells
Liang Xu et al.
Cancer letters, 482, 74-89 (2020-04-20)
Distant metastasis is the major cause of short survival in ccRCC patients. However, the development of effective therapies for metastatic ccRCC is limited. Herein, we reported that ETV4 was selected from among 150 relevant genes with in vivo evidence of