安全性情報
16-157
Sigma-Aldrich
プロテインAアガロース/サケ精子DNA、2.5 mL
for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays)
別名:
ChIP agarose beads, ChIP agaraose A beads, ChIP assays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
由来生物
Staphylococcus aureus
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable
適合性
suitable for immunoprecipitation
輸送温度
wet ice
詳細
超音波処理したサケ精子DNAを含むアルキルアミン結合によりアガロースに共有結合させたプロテインA。 サケ精子DNAは、クロマチンIP(ChIP)アッセイに使用するビーズとの非特異的相互作用を阻害します。ChIPキットに含まれる部品番号16-157Cは別途入手できないことに注意し、16-157を購入してください。
黄色ブドウ球菌由来のプロテインAは、IgG分子のFc領域に非常に高い親和性を示します。ビーズ上にプロテインAを添加すると、粗血清、腹水または細胞培養上清からIgG画分を精製するために使用できる親和性樹脂が得られます。
アプリケーション
クロマチン免疫沈降(ChIP)アッセイでの使用に適しています
品質
アセチル化ヒストンに架橋されたDNAを切断することにより、クロマチン免疫沈降で定常的に評価済み。その後の検出は、抗アセチルヒストンH4 ChIPグレード(06-866)を用いて実施
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含有する10 mM Tris-HCl、1 mM EDTA(pH 8.0)。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
16-157:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Protein Kinase C{zeta} Mediates Cigarette Smoke/Aldehyde- and Lipopolysaccharide-induced Lung Inflammation and Histone Modifications.
Yao H, Hwang JW, Moscat J, Diaz-Meco MT, Leitges M, Kishore N, Li X, Rahman I
The Journal of Biological Chemistry null
Methods for analyzing histone citrullination in chromatin structure and gene regulation.
Pingxin Li,Jing Hu,Yanming Wang
Methods in Molecular Biology null
Mohammad Kamran et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 205(12), 3311-3318 (2020-11-15)
IL-13 plays a critical role in mediating many biological processes responsible for allergic inflammation. Mast cells express Il13 mRNA and produce IL-13 protein in response to antigenic stimulation. Enhancers are essential in promoting gene transcription and are thought to activate
Activator-binding domains of the SWI/SNF chromatin remodeling complex characterized in vitro are required for its recruitment to promoters in vivo.
Monica E Ferreira, Philippe Prochasson, Kurt D Berndt, Jerry L Workman, Anthony P H Wright
FEBS Journal null
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) to assay dynamic histone modification in activated gene expression in human cells.
Lauren J Buro,Shaili Shah,Melissa A Henriksen
Journal of Visualized Experiments null
関連コンテンツ
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
タンパク質-RNA、タンパク質-DNA、タンパク質-タンパク質相互作用の検討および関連するアプリケーションのためのタンパク質-核酸相互作用試薬およびリソース