Merck
16-661
Sigma-Aldrich
Magna ChIP®プロテインA磁気ビーズ
Recombinant Protein A covalently bound to magnetic beads for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays). These protein A beads provide users a more rapid, reproducible & efficient reagent for collecting immunocomplexes vs. agarose beads.
別名:
ChIP magnetic beads, ChIP magnetic A beads, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105507
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
品質水準
包装
pkg of 1 mL
メーカー/製品名
Magna ChIP®
保管条件
do not freeze
粒径
~3 μm
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
磁気ビーズと共有結合させたリコンビナントプロテインA。 これらのビーズは、クロマチン免疫沈降(ChIP)アッセイ用の免疫複合体を採取するための、迅速で再現性のある効率的な試薬となります。 従来のプロテインAアガロースビーズと比較して、プロテインA磁気ビーズは、標的免疫複合体の取り扱い時間と機械的ストレスを大きく削減しています。
アプリケーション
ChIPの適用ごとに20 µLのビーズ懸濁液を使用してください。 50回の沈殿反応に十分な試薬が含まれています。 ピペッティングする前に速やかにボルテックスして、ビーズを完全に分散させてください。
検出/定量に使用:プロテインA
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
品質
HeLa核抽出物およびMagna ChIP® Aキット(カタログ番号:17-610)を用いたクロマチン免疫沈降(ChIP)で常に評価されています。
物理的形状
懸濁液。 0.01% Tween®-20および0.09%アジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝食塩水、pH 7.4中の磁気ビーズスラリーとして供給します。
保管および安定性
2~8°Cで出荷日から1年間安定です。 冷凍しないでください。
法的情報
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
16-661:
16-661X:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Distinct roles for Sp1 and E2F sites in the growth/cell cycle regulation of the DHFR promoter.
Jensen, D E, et al.
Journal of Cellular Biochemistry, 67, 24-31 (1997)
Gerda Lagger et al.
Molecular and cellular biology, 23(8), 2669-2679 (2003-04-01)
The cyclin-dependent kinase inhibitor p21/WAF1/CIP1 is an important regulator of cell cycle progression, senescence, and differentiation. Genotoxic stress leads to activation of the tumor suppressor p53 and subsequently to induction of p21 expression. Here we show that the tumor suppressor
Malay Choudhury et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(7), 8920-8940 (2020-06-11)
In the current work we show that the profibrotic actions of TGF-β are mediated, at least in part, through a metabolic maladaptation in glutamine metabolism and how the inhibition of glutaminase 1 (GLS1) reverses pulmonary fibrosis. GLS1 was found to