Merck
16-662
Sigma-Aldrich
Magna ChIP®プロテインG磁気ビーズ
Recombinant Protein G covalently bound to magnetic beads for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays). These protein G beads provide users a more rapid, reproducible & efficient reagent for collecting immunocomplexes vs. agarose beads.
別名:
ChIP magnetic beads, ChIP magnetic G beads, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105507
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
品質水準
包装
pkg of 1 mL
メーカー/製品名
Magna ChIP®
粒径
~3 μm
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
磁性ビーズに共有結合したリコンビナント・プロテインG。 これらのビーズは、クロマチン免疫沈降(ChIP)アッセイにおける、より迅速で再現性の高い、免疫複合体を効率的に回収できる試薬です。 プロテインG磁気ビーズは、従来のプロテインGアガロースビーズと比較して、標的免疫複合体の取扱い時間および機械的ストレスを有意に減少させます。
アプリケーション
ChIPアッセイ1回につきビーズ懸濁液を20 µL使用します。 50回分の沈殿反応に十分な試薬が含まれています。 ピペッティングする前に、高速ボルテックスでビーズを十分に分散させてください。
クロマチン免疫沈降(ChIPアッセイ)における使用のため磁性ビーズと共有結合させたリコンビナント・タンパク質GこれらのプロテインGビーズは、アガロースビーズと比較してより迅速で再現性の高い、免疫複合体を効率的に回収できる試薬です。
以下を検出/定量するために使用されています:プロテインG
研究のカテゴリ
エピジェネティクスおよび核機能
品質
HeLa核抽出物およびMagna ChIP® Aキット(カタログ番号:17-610)を用いたクロマチン免疫沈降(ChIP)により日常的に評価済み。
物理的形状
懸濁液。 0.01% Tween®-20と0.09%アジ化ナトリウムを含有するリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)中の磁気ビーズスラリーとして提供。
保管および安定性
保存期間は2~8℃で出荷日から1年間です。 冷凍しないでください。
法的情報
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
16-662X:
16-662:
試験成績書(COA)