安全性情報
20-153
Sigma-Aldrich
クロマチン免疫沈降(ChIP)希釈バッファー
For use in the Chromatin Immunoprecipitation Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
輸送温度
wet ice
アプリケーション
研究カテゴリー
すべて
物理的形状
0.01% SDS、1.1% Triton X- 100、1.2mM EDTA、16.7mM Tris-HCl、pH 8.1、167mM NaCl.
保管および安定性
4°Cで1年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20-153:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
GATA Transcription Factors Regulate the Expression of the Human Eosinophil-derived Neurotoxin (RNase 2) Gene.
Zhijun Qiu, Kimberly D Dyer, Zhihui Xie, Madeleine R?dinger, Helene F Rosenberg
The Journal of Biological Chemistry null
Lymphoid-affiliated genes are associated with active histone modifications in human hematopoietic stem cells.
Jerome Maes, Marta Maleszewska, Claire Guillemin, Francoise Pflumio, Emmanuelle Six et al.
Blood null