安全性情報
20-156
Sigma-Aldrich
LiCl免疫複合体洗浄バッファー
For use in Chromatin Immunoprecipitation assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
輸送温度
wet ice
アプリケーション
LiCl免疫複合体洗浄バッファーはクロマチン免疫沈降アッセイに使用されています。
物理的形状
0.25M LiCl、1% IGEPAL CA630、1%デオキシコール酸(ナトリウム塩)、1mM EDTA、10mM Tris、pH 8.1。
保管および安定性
4°Cで1年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20-156:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Geminin Orchestrates Somite Formation by Regulating Fgf8 and Notch Signaling.
Huang, et al.
BioMed Research International, 2018, 6543196-6543196 (2019)
Stella M Ranuncolo et al.
The Journal of biological chemistry, 287(28), 23549-23561 (2012-05-19)
The RNA polymerase II C-terminal domain (CTD), which serves as a scaffold to recruit machinery involved in transcription, is modified post-translationally. Although the O-GlcNAc modification of RNA polymerase II CTD was documented in 1993, its functional significance remained obscure. We
Minghui Chen et al.
PloS one, 14(8), e0221506-e0221506 (2019-08-24)
Expression of FosB gene in striatum is essential in addiction establishment. Activated glucocorticoid receptors (GRs) induce FosB gene expression in response to stressor. Therefore, elevation of FosB expression in striatum serves as one mechanism by which stress increases risk for
Christopher M Dundas et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(21), 9343-9353 (2013-09-24)
Streptavidin and its homologs (together referred to as streptavidin) are widely used in molecular science owing to their highly selective and stable interaction with biotin. Other factors also contribute to the popularity of the streptavidin-biotin system, including the stability of