安全性情報
20-157
Sigma-Aldrich
TEバッファー - ChIPアッセイ用
For use in Chromatin Immunoprecipitation assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
輸送温度
wet ice
関連するカテゴリー
アプリケーション
クロマチン免疫沈降アッセイ用。
研究のカテゴリー
すべて
物理的形状
10 mM Tris-HCl、pH 8.0、1 mM EDTA
保管および安定性
4℃で1年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
20-157:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Caudal-like PAL-1 directly activates the bodywall muscle module regulator hlh-1 in C. elegans to initiate the embryonic muscle gene regulatory network.
Lei, H; Liu, J; Fukushige, T; Fire, A; Krause, M
Development null
Liang Xu et al.
Cancer letters, 482, 74-89 (2020-04-20)
Distant metastasis is the major cause of short survival in ccRCC patients. However, the development of effective therapies for metastatic ccRCC is limited. Herein, we reported that ETV4 was selected from among 150 relevant genes with in vivo evidence of