蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
製品種目
EMPLURA®
形状
pellets
mp
361 °C (lit.)
保管温度
20-25°C
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93503.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93503.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93503.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1935035021:
1935039050:
IN2RCMP193503:
1935030521:
1935039051:
1935035000:
1935030500:
試験成績書(COA)