詳細
Reagent Type: Inorganic Salt
品質水準
フォーム
solid
組成
, 14-16 wt. % (loading of base)
SMILES記法
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
詳細
Potassium hydroxide (KOH) is also known as caustic potash. It is a strong alkali or a solid base compound that can be used in a variety of industrial applications. It finds its usage in the production of soaps, cleaners and detergents. It is frequently used to neutralize acids and prepare potassium salts of reagents.
アプリケーション
For general uses, product is also available in powdered form (757551)
特徴および利点
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
938971-1G:
938971-VAR:
938971-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)