Merck
932671
Sigma-Aldrich
バソフェナントロリン
別名:
4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン, BPhen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H16N2
CAS番号:
分子量:
332.40
Beilstein:
261048
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.21
グレード
sublimed grade
品質水準
詳細
µe ≈ 3.0 x 10-4 cm2V-1s-1
アッセイ
≥99% (H-NMR)
フォーム
powder
損失
0.5% TGA, >240ºC (weight loss)
mp
218-220 °C (lit.)
溶解性
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
λmax
272 nm in THF
蛍光検出
λem 379 nm in THF
軌道エネルギー
HOMO 6.4 eV 
LUMO 3.0 eV 
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChI Key
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Intermolecular charge-transfer states at the interface between electron donating (D) and accepting (A) materials are crucial for the operation of organic electronics, such as solar cells, transistors and organic light-emitting diodes (OLEDs). The 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, also known as Bathophenanthroline (Bphen) enables use as Electron Transport / Hole Blocking Layer (ETL / HBL) in your organic electronic devices. It has a μe of about 3.0 x 10-4 cm2 V−1 s−1 and is solution-processable.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
932671-1G:
932671-VAR:
932671-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Light outcoupling efficiency enhancement in organic light emitting diodes using an organic scattering layer
Grover Rakhi, et al.
Physica Status Solidi RRL: Rapid Research Letters, 8, 81?85-81?85 (2014)
Highly efficient inverted organic light-emitting devices adopting solution-processed double electron-injection layers.
Chen, Y. et al.
Organic Electronics, 1-6, 66-66 (2019)