Merck
1.93416
Supelco
ギ酸
~85%, EMPLURA®
別名:
Formic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOH
CAS番号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
蒸気密度
1.6 (vs air)
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
~85%
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
57 %
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93416.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 20
1.93416.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F
引火点(℃)
71 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMF193416:
1934160500:
1934160521:
1934162500:
1934162521:
試験成績書(COA)