171257
Ampicillin, Sodium Salt, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested
sterile; sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
Ampicillin, Sodium Salt, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested, 6-[D(–) α-Aminophenylacetamido]penicillanic Acid, Na
About This Item
おすすめの製品
無菌性
sterile; sterile-filtered
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤2 EU/mg Endotoxins (dry weight)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI Key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
詳細
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Wu, M.H., and Yung, B.Y. 1994. Eur. J. Pharmacol.270, 203.
Betzel, C., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1161, 47.
Yung, B.Y., et al. 1992. Int. J. Cancer52, 317.
Martin, S.J., et al. 1990. J. Immunol.145, 1859.
Yung, B.Y., et al. 1990. Cancer Res.50, 5987.
White, R.J., and Phillips, D.R. 1985. Biochemistry27, 9122.
Madharavao, M., et al. 1978. J. Med. Chem.21, 958.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem.18, 1175.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
171257-10ML:
171257-10SML:
試験成績書(COA)