Merck
A2324
Sigma-Aldrich
アミカシン 硫酸塩
aminoglycoside antibiotic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
synthetic
フォーム
powder
濃度
691-806 μg/mg (dry)
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.NCC[C@@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
InChI
1S/C22H43N5O13.H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;/m0./s1
InChI Key
HIBICIOPDUTNRR-BOEHXBESSA-N
詳細
化学構造:アミノグリコシド
アプリケーション
アミカシンは、薬剤耐性マイコバクテリアの治療に一般的に使用されるアミノグリコシド系抗生物質です。 薬剤耐性の研究だけでなく、抗生物質の微生物を標的とする送達の研究にも使用されます
生物化学的/生理学的作用
アミカシンは、30Sリボソームサブユニットに結合し、mRNAのミスリーディングを誘発することによって細胞性タンパク質合成を妨げます。
抗菌スペクトル: グラム陰性菌及びグラム陽性菌
その他情報
アミノ配糖体系抗生物質。カナマイシンの誘導体。
容器は密閉し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。
品質
アミカシン:硫酸比 1:1.8
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2324-VAR:
A2324-1G:
A2324-250MG:
A2324-5G:
A2324-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Justin R Lenhard et al.
Diagnostic microbiology and infectious disease, 98(1), 115080-115080 (2020-07-04)
The objective of this study was to utilize a co-culture hollow-fiber infection model (HFIM) to characterize the interplay between a small, difficult-to-detect, New Delhi metallo-β-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae (NDM-Kp) minor population and a larger K. pneumoniae carbapenemase (KPC)-producing K. pneumoniae population
A M Lovering et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 43(5), 719-721 (1999-06-26)
Antibiotic-free human serum was spiked with known concentrations of liposomal amikacin and assayed on the Abbott TDx System, using polarization fluoroimmuno assay (PFIA) kits from Abbott Laboratories, Oxis and Sigma. Although all three kits gave a linear response, the Abbott
Luiz Fernando Feres et al.
Animal reproduction science, 193, 165-170 (2018-04-22)
The aim of the present study was to evaluate the likelihood of pregnancy of in vitro-produced (IVP) embryos from batches with distinct relative efficiencies. Data were retrospectively analyzed from 605 transvaginal ultrasonic-guided follicle aspiration sessions (OPU) followed by in vitro
Lejla Imamovic et al.
Cell, 172(1-2), 121-134 (2018-01-09)
Chronic Pseudomonas aeruginosa infections evade antibiotic therapy and are associated with mortality in cystic fibrosis (CF) patients. We find that in vitro resistance evolution of P. aeruginosa toward clinically relevant antibiotics leads to phenotypic convergence toward distinct states. These states are associated
Thierry Christophe et al.
PLoS pathogens, 5(10), e1000645-e1000645 (2009-10-31)
A critical feature of Mycobacterium tuberculosis, the causative agent of human tuberculosis (TB), is its ability to survive and multiply within macrophages, making these host cells an ideal niche for persisting microbes. Killing the intracellular tubercle bacilli is a key