安全性情報
14-383
Sigma-Aldrich
Rhoアッセイ用試薬(Rhotekin RBD、アガロース)、650 µg
Specifically binds to & precipitates GTP-Rho, but not GDP-Rho from cell lysates. For use in Affinity Binding Assays.
別名:
Rho アッセイ試薬, Rho 検出抗体, Rhotekin RBD アッセイ試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
由来生物
mouse
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
affinity binding assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
mouse ... RTKN(20166)
詳細
大腸菌で発現させグルタチオンアガロースに結合させたマウスRhotekin Rho結合ドメインの残基7~89に相当するGSTタグ付き融合タンパク質。細胞ライセート由来のGTP-Rhoに特異的に結合し、沈降させますが、GDP-Rhoには結合せず、沈降させません。
製品の起源:大腸菌で発現
品質
3T3/A31細胞ライセートからGTP-Rhoを沈降させた後、抗RhoA、クローン55(05-778)を用いたイムノブロット分析により検出することにより定期的に評価済み。
物理的形状
45 mM TRIS、pH 7.5、0.45% Triton X-100、135 mM NaCl、4.5 mM MgCl2、0.9 mMジチオスレイトール、0.09 mM PMSF、0.9 µg/mLアプロチニン、0.9 µg/mLロイペプチン、10%グリセロールを含むグルタチオンアガローススラリー1 mL中の、650 µgのリコンビナントタンパク質。
保管および安定性
-70℃で受領日から6カ月間安定です。
その他情報
比活性度データにつきましては、この酵素の個々のロットの試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
14-383:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of GTP loading on Rho.
X D Ren et al.
Methods in enzymology, 325, 264-272 (2000-10-19)
Progestogens regulate endothelial actin cytoskeleton and cell movement via the actin-binding protein moesin.
Xiao-Dong Fu, Marina Flamini, Angel Matias Sanchez, Lorenzo Goglia, Maria Silvia Giretti et al.
Molecular Human Reproduction null
Geranylgeranyl diphosphate depletion inhibits breast cancer cell migration.
Amel Dudakovic,Huaxiang Tong,Raymond J Hohl
Investigational New Drugs null
Minji Jo et al.
The Journal of biological chemistry, 277(14), 12479-12485 (2002-01-24)
Binding of the urokinase-type plasminogen activator (uPA) to its receptor activates diverse cell signaling pathways. How these signals are integrated so that cell physiology is altered remains unclear. In this study, we demonstrated that migration of MCF-7 breast cancer cells
Simvastatin reduces human atrial myofibroblast proliferation independently of cholesterol lowering via inhibition of RhoA
Porter, K. E., et al
Cardiovascular Research, 61, 745-755 (2004)