Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
05-389
Sigma-Aldrich
Anti-Rac1 Antibody, clone 23A8
clone 23A8, Upstate®, from mouse
別名:
Anti-Rac1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
23A8, monoclonal
交差性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAC1(5879)
詳細
Rac1はRhoGTPaseサブファミリー(Rac1-Rac4)の一員で、G共役タンパク質受容体(GPCR)、インテグリン、成長因子受容体からの細胞外シグナルを、複数のシグナル伝達経路を調節するエフェクター分子に伝達します。Rac1はMAPキナーゼ経路の活性化と遺伝子の活性化を支援しますが、最も重要な機能は細胞骨格構造の調節です。Rho(ストレス線維の調節因子)およびCdc42(フィロポディアの調節因子)とともに、Racは接着斑(FA)複合体、すなわち細胞膜のラッフルやラメリポディアの形成を調節し、細胞の接着や移動に関連する重要な細胞機能に貢献しています。
特異性
Rac1を認識します。Rac1には強力に反応しますが、Rac2との交差反応はわずかです。
免疫原
完全長ヒトRacが含まれるリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗Rac1抗体クローン23A8は、Rac1タンパク質の検出において、免疫組織染色(IHC)、免疫沈降(IP)およびウェスタンブロッティング(WB)での使用が40以上の文献で発表され、検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
細胞骨格シグナル伝達
品質
ラット脳ミクロソームタンパク質調製物のイムノブロッティングで日常的に評価されています。
ターゲットの説明
21 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG精製免疫グロブリン、0.1M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+0.15 M NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有(その後、30%になるようにグリセロールを添加)
精製プロテインG
保管および安定性
-20°Cで出荷日から2年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
イムノブロッティング/免疫沈降:ラット脳ミクロソームタンパク質調製物
免疫組織染色:ラット脳切片
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-389-25UG:
05-389:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vav1/Rac-dependent actin cytoskeleton reorganization is required for lipid raft clustering in T cells.
Villalba, M, et al.
The Journal of cell biology, 155, 331-338 (2001)
Expression of NADPH oxidase in rabbit corneal epithelial and stromal cells in culture.
O'Brien, WJ; Krema, C; Heimann, T; Zhao, H
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Evaluation of Rho family small G-protein activity induced by integrin ligation on human leukocytes.
Angela Gismondi, Fabrizio Mainiero, Angela Santoni
Methods in Molecular Biology null
H N Kovacic et al.
The Journal of biological chemistry, 276(49), 45856-45861 (2001-10-05)
Rac1 has been shown to activate a NADPH oxidase complex producing superoxide anions in a variety of mammalian cell types. We evaluated the impact of Rac1-induced reactive oxygen species production on the turnover of Rac1 itself in human aortic endothelial
Androgen-stimulated DNA synthesis and cytoskeletal changes in fibroblasts by a nontranscriptional receptor action
Castoria, G., et al
The Journal of cell biology, 161, 547-556 (2003)