SAB4300461
Anti-RAC1 (Ab-71) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-MGC111543 antibody produced in rabbit, Anti-MIG5 antibody produced in rabbit, Anti-TC-25 antibody produced in rabbit, Anti-p21-Rac1 antibody produced in rabbit, Anti-ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (rho family, small GTP binding protein Rac1) antibody produced in rabbit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~28 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(P-L-S-Y-P)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAC1(5879)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300461-100UG:
試験成績書(COA)