化学種の反応性
rat, mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (G-protein activation)
affinity binding assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... RAC1(5879)
特異性
すべての哺乳類種と交差反応すると予想されています
抗Rac1、クローン23A8(マウスモノクローナルIgG2b):ヒト、マウス、およびラット、他の種との交差反応性は不明です。注:この抗体は、イムノブロットでは3~5回再利用できます。希釈した抗体を含むブロッキングバッファーには0.05%アジ化ナトリウムを添加してください。アジ化ナトリウムとHRPを同時に使用しないでください。
抗Rac1、クローン23A8(マウスモノクローナルIgG2b):ヒト、マウス、およびラット、他の種との交差反応性は不明です。注:この抗体は、イムノブロットでは3~5回再利用できます。希釈した抗体を含むブロッキングバッファーには0.05%アジ化ナトリウムを添加してください。アジ化ナトリウムとHRPを同時に使用しないでください。
アプリケーション
研究カテゴリー
シグナル伝達
シグナル伝達
非放射性Rac1活性化アッセイキットは、細胞ライセートからのRac1-GTPの沈殿、Rac1特異的モノクローナル抗体による検出に使用できます。
包装
キットの容量:30アッセイ分
構成
Rac1/Cdc42アッセイ試薬(Pak-1 PBD、磁気ビーズ):150 uLのグルタチオン磁気ビーズ中の300 ugのPak-1 PBD、50%グリセロールを含むPBS中の50%ビーズスラリーとして提供、最終容量300 uL。
抗Rac1、クローン23A8: (Part No. 05-389)250 uLの保存バッファー(0.1 M Tris-グリシン、pH 7.4、0.15 M NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含む)中の250 ugの精製したIgG2aカッパを1バイアル
Mg2+溶解/洗浄バッファー、5X(Part No. 20-168)。18 mLの125 mM、HEPES、pH 7.5、750 mM NaCl、5% Igepal CA-630、50mM MgCl2、5 mM EDTA、10%グリセロールを含むバイアルを2バイアル
100X GTPγS、10mM(カタログ番号:20-176)滅菌水中の50 uLの10 mM GTPγS、100Xストックを1バイアル。GTPの加水分解されないアナログ5 mLの細胞ライセートを十分に標識できます
100X GDP、100 mM(Part No. 20-177)。滅菌水中の50 uLの100 mM GDP、100Xストックを1バイアル。不活性型Gタンパク質のin vitro標識のためのGDP,グアノシン5’-二リン酸、I型。5mLの細胞ライセートを十分に標識できます。
抗Rac1、クローン23A8: (Part No. 05-389)250 uLの保存バッファー(0.1 M Tris-グリシン、pH 7.4、0.15 M NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含む)中の250 ugの精製したIgG2aカッパを1バイアル
Mg2+溶解/洗浄バッファー、5X(Part No. 20-168)。18 mLの125 mM、HEPES、pH 7.5、750 mM NaCl、5% Igepal CA-630、50mM MgCl2、5 mM EDTA、10%グリセロールを含むバイアルを2バイアル
100X GTPγS、10mM(カタログ番号:20-176)滅菌水中の50 uLの10 mM GTPγS、100Xストックを1バイアル。GTPの加水分解されないアナログ5 mLの細胞ライセートを十分に標識できます
100X GDP、100 mM(Part No. 20-177)。滅菌水中の50 uLの100 mM GDP、100Xストックを1バイアル。不活性型Gタンパク質のin vitro標識のためのGDP,グアノシン5’-二リン酸、I型。5mLの細胞ライセートを十分に標識できます。
品質
GTPγSをロードした3T3細胞ライセート由来のRac-GTPを沈降させることで常に評価されています。 沈殿したRac-GTPは抗Racを用いたイムノブロットで検出しました。
関連事項
代替品:SGT425
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Jan Code
17-10393:
試験成績書(COA)
EMBO reports, 19(7) (2018-05-26)
Integrin β3 is seen as a key anti-angiogenic target for cancer treatment due to its expression on neovasculature, but the role it plays in the process is complex; whether it is pro- or anti-angiogenic depends on the context in which
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 79(2), 122-122 (2022-02-08)
Skeletal muscle demonstrates a high degree of regenerative capacity repeating the embryonic myogenic program under strict control. Rhabdomyosarcoma is the most common sarcoma in childhood and is characterized by impaired muscle differentiation. In this study, we observed that silencing the expression