アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
DMSO: 24 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
COC1=CC=CC=C1CN[C@@H]2[C@H](C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)N5CCC2CC5
InChI
1S/C28H32N2O/c1-31-25-15-9-8-14-24(25)20-29-27-23-16-18-30(19-17-23)28(27)26(21-10-4-2-5-11-21)22-12-6-3-7-13-22/h2-15,23,26-29H,16-20H2,1H3/t27-,28-/m0/s1
InChI Key
FLNYLINBEZROPL-NSOVKSMOSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C9373-VAR:
C9373-BULK:
C9373-25MG:
C9373-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We offer many products related to tachykinin receptors for your research needs.