安全性情報
14-325
Sigma-Aldrich
Rac/cdc42アッセイ用試薬(PAK1 PBD、アガロース)、300 µg
Specifically binds to & precipitates Rac-GTP & cdc42-GTP from cell lysates. For use in Affinity Binding Assays.
別名:
Assay Reagent for Rac, PAK1 PBD Assay Reagent, Rac/cdc42 Detection Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
由来生物
human
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
affinity binding assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... CDC42(998)
詳細
GST融合タンパク質、ヒトPAK-1のp21結合ドメイン(PBD、残基67-150)に相当、グルタチオンアガロースと結合
細胞ライセート由来のRac-GTPおよびcdc42-GTPに特異的に結合し、沈降させます。
製品の起源:ヒトPAK-1、E. coliで発現。
品質
通常はアフィニティー沈殿/イムノブロッティング分析により評価。
保管および安定性
-20℃で1年間
その他情報
比活性度データにつきましては、この酵素の個々のロットの試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
14-325:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S H Chiang et al.
Nature, 410(6831), 944-948 (2001-04-20)
The stimulation of glucose uptake by insulin in muscle and adipose tissue requires translocation of the GLUT4 glucose transporter protein from intracellular storage sites to the cell surface. Although the cellular dynamics of GLUT4 vesicle trafficking are well described, the
Antioxidant N-acetylcysteine inhibits the activation of JNK3 mediated by the GluR6-PSD95-MLK3 signaling module during cerebral ischemia in rat hippocampus
Zhang, Quan-Guang, et al
Neuroscience Letters, 408, 159-164 (2006)
Akt inhibits MLK3/JNK3 signaling by inactivating Rac1: a protective mechanism against ischemic brain injury.
Quan-Guang Zhang, Xiao-Tian Wang, Dong Han, Xiao-Hui Yin, Guang-Yi Zhang, Tian-Le Xu
Journal of Neurochemistry null
Ccm1 Regulates Microvascular Morphogenesis during Angiogenesis.
Liu H, Rigamonti D, Badr A, Zhang J
Journal of Vascular Research null
Cardiac remodeling caused by transgenic Over-expression of a corn rac gene.
Elnakish MT, Awad MM, Hassona MD, Alhaj MA, Kulkarni A, Citro LA, Sayyid M, Abouelnaga ZA et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology null