アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
mp
175-177 °C
溶解性
10 g/L
かさ密度
200 kg/m3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CC[N+H3].[Cl-]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI Key
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (IR-spectrum): passes test
法的情報
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3