Merck
SBR00015
Sigma-Aldrich
AEBSF調製済み溶液
別名:
4-(2-アミノエチル)ベンゼンスルホニルフッ化物塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10FNO2S · HCl
CAS番号:
分子量:
239.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.85
アッセイ
≥97%
品質水準
形状
liquid
保管条件
protect from light
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI Key
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
この溶液は100 mMの水溶液で提供されます。保存溶液は1mMの使用濃度の場合1:100に希釈することができます。推奨される使用濃度は0.1~1.0mMです。
生物化学的/生理学的作用
AEBSFは特異的不可逆的セリンプロテアーゼ阻害薬です。AEBSFはキモトリプシン、カリクレイン、プラスミン、トロンビン、トリプシンおよび関連の血栓溶解酵素のようなプロテアーゼを阻害します。AEBSFは、優れた阻害活性と非常に低い毒性リスクが得られることから、入手可能なセリンプロテアーゼ阻害薬の優れた代替物です。
その他情報
AEBSFの安定性は温度が高くpHが7より高い場合は急速に低下します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SBR00015-BULK:
SBR00015-1ML-PW:
SBR00015-1ML:
SBR00015-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Toru Hosoi et al.
European journal of pharmacology, 554(1), 8-11 (2006-11-18)
Endoplasmic reticulum stress contributes to several diseases such as neurodegenerative disorders and diabetes. In the previous report, we found that phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) down-regulation is important for inducing CHOP expression, an endoplasmic reticulum stress-induced transcription factor. In the present study
G Lunn et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 48(2), 57-59 (1994-08-01)
Five enzyme inhibitors (phenylmethylsulfonyl fluoride, 4-amidinophenylmethanesulfonyl fluoride, 4-(2-aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride, N alpha-p-tosyl-L-lysine chloromethyl ketone, and N-tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone) in buffer, DMSO, or stock solutions were completely degraded by adding 1M NaOH and the final reaction mixtures were not mutagenic. The stability