Merck
11873628001
Roche
Pefabloc® SC PLUS
solution, suitable for electrophoresis, solubility: 0.1 M in water, soluble, pkg of 2 × 25 mL (1 g)
別名:
PSC-プロテクター, セリンプロテアーゼ阻害剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
フォーム
solution
分子量
239.5
包装
pkg of 2 × 25 mL (1 g)
メーカー/製品名
Roche
濃度
0.1-1.0 mg/mL
テクニック
electrophoresis: suitable
mp
175-185 °C
溶解性
water: soluble 0.1 M
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Pefabloc® SC PLUSセットは、セリンプロテアーゼ阻害剤Pefabloc® SCと独自に処方したPefabloc® SCプロテクター(PSC-Protector)を組み合わせているので、Pefabloc® SCがもたらす安全で安定したプロテアーゼ阻害に加えて利便性と信頼性が高くなっています。
最近の知見は、Pefabloc® SCやPMSFなどのスルホニル型セリンプロテアーゼ阻害剤がタンパク質に共有結合できることを示しています。これは、阻害剤を高濃度で使用した場合、またはアルカリ性条件下で長時間インキュベーションした場合に起こり得ます。この相互作用は、タンパク質のチロシン残基とリジン残基、ならびに遊離アミノ末端に悪影響を及ぼします。このセットに含まれているPLUS添加剤(PSC-Protector)は、アルカリ性pHでより高濃度および長時間のインキュベーションに使用した場合にPefabloc® SCがタンパク質に共有結合するのを防止します。
セットは、Pefabloc® SCとそれに対応する量のPLUS添加剤で構成されていることにより、アルカリ性pHでより高濃度および長時間のインキュベーションに使用された場合にPefabloc® SCがタンパク質に共有結合するのを防止します。セリンプロテアーゼの一般的な阻害が望まれるあらゆる用途に、Pefabloc® SCを選択してください。Pefabloc® SCは、その高い安定性と不可逆的な阻害機序により、以下のような手順を通じてタンパク質を保護します。
  • 抽出プロセス(動物の組織または細胞、植物、細菌、酵母、および真菌から)
  • それに続く精製ステップ
  • 様々なサンプル保存条件
  • 下流のタンパク質検出(例:ウエスタンブロッティング、レポーター遺伝子分析など)
  • タンパク質が必要な生化学的研究。
例えばパルスフィールドゲル電気泳動(PFGE)中にプロテイナーゼKを不活化するのに、Pefabloc® SCを使用します。この技術でゲノムDNAを単離するには、細胞構成要素を分解するためにプロテイナーゼKが必要ですが、この非常に回復力のあるプロテアーゼは不活化するのが困難です。Pefabloc® SCはプロテイナーゼKを阻害し、さらなるDNA分析に使用される制限酵素の安定性を保護します。
特異性
セリンプロテアーゼの特異的で強力かつ不可逆的な阻害剤。Pefabloc® SCの阻害活性はPMSFまたはDFPと同等ですが、Pefabloc® SCは非毒性です。質量分析で調べられたように、セリンプロテアーゼを特異的に阻害し、タンパク質の非特異的な共有結合修飾を防止します。
特徴および利点
  • 簡素化された2試薬系を利用してください。高濃度、長時間のインキュベーション、およびアルカリ性pHでも、PSC-Protector溶液を使用してタンパク質とPefabloc® SCとの共有結合を防止してください(図1および図2を参照)。
  • 使いやすい阻害剤の利点。水溶性Pefabloc® SCを直接水性緩衝液に加えます。
  • 有害な化合物を避けます。あなたやあなたの周りの人々にリスクを及ぼさずに、無毒でプロテアーゼを阻害します。
  • 安定性を向上させて確実に保護します。7.0超のpHレベルおよび+4°C超の温度でも一貫したプロテアーゼ阻害を達成します。
  • 最大限に阻害します。確実に可溶性で安定な製品を使用して、活性阻害剤のレベルが十分に高いことをご確認ください。
包装
2つのコンポーネントを含むセット
セットは、Pefabloc® SCとそれに対応する量のPLUS添加剤で構成されていることにより、アルカリ性pHでより高濃度および長時間のインキュベーションに使用された場合にPefabloc® SCがタンパク質に共有結合するのを防止します。セリンプロテアーゼの一般的な阻害が望まれるあらゆる用途に、Pefabloc® SCを選択してください。Pefabloc® SCは、その高い安定性と不可逆的な阻害機序により、以下のような手順を通じてタンパク質を保護します。
  • 抽出プロセス(動物の組織または細胞、植物、細菌、酵母、および真菌から)
  • それに続く精製ステップ
  • 様々なサンプル保存条件
  • 下流のタンパク質検出(例:ウエスタンブロッティング、レポーター遺伝子分析など)
  • タンパク質が必要な生化学的研究。
例えばパルスフィールドゲル電気泳動(PFGE)中にプロテイナーゼKを不活化するのに、Pefabloc® SCを使用します。この技術でゲノムDNAを単離するには、細胞構成要素を分解するためにプロテイナーゼKが必要ですが、この非常に回復力のあるプロテアーゼは不活化するのが困難です。Pefabloc® SCはプロテイナーゼKを阻害し、さらなるDNA分析に使用される制限酵素の安定性を保護します。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
法的情報
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Pefabloc SC, 1 g
  • PSC-Protector solution, 2 x 25 mL ready-to-use
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)