Merck
76307
Supelco
Pefabloc® SC
analytical standard
別名:
4-(2-アミノエチル)ベンゼンスルホニルフルオリド 塩酸塩, AEBSF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10FNO2S · HCl
CAS番号:
分子量:
239.69
Beilstein:
7604627
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder or crystals
シェルフライフ
5 yr
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FS(C1=CC=C(CCN)C=C1)(=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI Key
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pefabloc® SCは、強力で毒性がなく、比較的使用しやすい、不可逆的なセリンプロテアーゼ阻害剤です。これは、ヒトおよびラットの両方で、血小板活性化因子(PAF)分解アセチルヒドロラーゼ(アセチルヒドロラーゼ)を効率的に阻害すると報告されています。
ペファブロック®SCはトリプシンインヒビターであり、そのアルギニン様類似体4-(2-グアジノエチル)ベンゼンスルホニルフルオリドの合成に使用されます。
アプリケーション
Pefabloc® SCは、アフリカツメガエル卵母細胞で異種発現させたラットNTPDase1およびNTPDase2の天然のオリゴマー状態および基質特異性を調べる際に、分析標準物質として使用されることがあります。また、エステラーゼ阻害剤として使用されることもあり、その場合は全血に添加してシクレソニド(CIC)の安定性を向上させ、CICおよびその活性代謝物であるデスイソブチリルシクレソニド(des-CIC)のヒト血漿中濃度を液体クロマトグラフィー‐大気圧化学イオン化‐タンデム質量分析(LC-APCI-MS/MS)法により測定します。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
推奨使用濃度は0.1~1 mMです。
生物化学的/生理学的作用
4-(2-アミノエチル)ベンゼンスルホニルフルオリド塩酸塩(AEBSF)は、可逆的セリンプロテアーゼ阻害剤です。阻害定数は、フェニルメタンスルホニルフルオリド(PMSF)やジイソプロピルフルオロリン酸(DFP)とほぼ同じです。 AEBSFは、トリプシン、キモトリプシン、プラスミン、カリクレイン、トロンビンを阻害することが示されています。PMSFやDFPの代替物であるAEBSFは、毒性が低く、水への溶解性が向上しており、水溶液中の安定性が高まっています。AEBSFは、最高濃度0.25 mMで細胞培養に使用できます。
その他情報
セリンプロテアーゼの強力な不可逆的阻害剤であり、PMSFとは対照的に、水溶性で毒性がなく、アルブミンの影響を受けません。
法的情報
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
76307-1G-PW:
76307-100MG:
76307-VAR:
76307-500MG-PW:
76307-BULK:
76307-100MG-PW:
76307-1G:
76307-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Z B Salama
Acta biologica et medica Germanica, 39(4), 355-366 (1980-01-01)
New test systems using azocasein or double-labelled cytosol proteins from rat livers were developed to test the influence of a lot of possible effectors on lysosomal proteinases from rat liver. All as yet tested inhibitors of serine proteinases did not
Determination of native oligomeric state and substrate specificity of rat NTPDase1 and NTPDase2 after heterologous expression in Xenopus oocytes
Failer UB, et al.
European Journal of Biochemistry, 270(8), 1802-1809 (2003)
Simultaneous determination of ciclesonide and its active metabolite desisobutyryl-ciclesonide in human plasma by LC?APCI-MS/MS: Application to pharmacokinetic study in healthy Chinese volunteer
Su X-M, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 55(1), 230-235 (2011)
Markwardt, F., et al.
Thrombosis Research, 2, 343-343 (1973)
Pefabloc, 4-[2-aminoethyl] benzenesulfonyl fluoride, is a new, potent nontoxic and irreversible inhibitor of PAF-degrading acetylhydrolase
Dentan C, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1299(3), 353-357 (1996)