アッセイ
>97% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
色
white to off-white
溶解性
water: 25 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI Key
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
chymotrypsin
包装
警告
再構成
その他情報
Ohkubo, I., et al. 1994. J. Biochem. 116, 1182.
Mintz, G.R. 1993. BioPharm. 6, 34.
Lawson, W.B., et al. 1982. Folia Haematol.109, 52.
Markwardt, F., et al. 1974. Biochem. Pharmacol.23, 2247.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Baker, B.R., and Cory, M. 1971. J. Med. Chem.14, 119.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
101500-5GM:
101500-6GM:
101500-500MG:
101500-VMG:
101500-50MG:
101500-1GM:
101500-100MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast