Merck
1.07857
Supelco
Strontium chloride hexahydrate
for atomic absorption spectroscopy (max. 0.0005% Ca)
別名:
Strontium chloride hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Sr · 6H2O
CAS番号:
分子量:
266.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-971-6
グレード:
for inorganic trace analysis
フォーム:
solid
溶解性:
2058 g/L
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
フォーム
solid
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
61 °C
溶解性
2058 g/L
密度
1.95 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1050 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Ba (Barium): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0002 %
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1