Merck
1.01719
Supelco
Barium chloride dihydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
Barium chloride dihydrate, Barium dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BaCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
244.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-788-1
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (complexometric)
フォーム
solid
有効性
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Oxidizing Substances (as NO3)
損失
14.0-16.0% loss on drying, 150 °C
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
密度
3.86 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1200‑1400 kg/m3
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.0025%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.05%
heavy metals: ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 5.2 - 8.0
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Oxidizing Substances (as NO₃): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
K (Potassium): ≤ 0.0025 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Sr (Strontium): ≤ 0.05 %
Loss on drying (150 °C): 14.0 - 16.0 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1