Merck
1.01717
Supelco
Barium chloride dihydrate
EMPLURA®
別名:
Barium chloride dihydrate, Barium dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BaCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
244.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-788-1
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.0% (complexometric)
形状
solid
有効性
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.1% Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate)
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
密度
3.86 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1200‑1400 kg/m3
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate): ≤ 0.1 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1