製品名
ジエチルエーテル, for analysis, Ethanol stabilized EMPARTA® ACS
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
587 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPARTA®
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °F
有効性
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36.5 %
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
転移温度
flash point -40 °C
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I