Merck
1.00930
Supelco
ジエチルエーテル
≥98% (GC), contains 2% ethanol as stabilizer, suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
別名:
エチルエーテル, エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2O
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-467-2
NACRES:
NA.03
bp:
34.6 °C (lit.)
製品名
ジエチルエーテル, for spectroscopy Uvasol®
蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
587 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °F
有効性
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
含みます
2% ethanol as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005% Peroxide
≤0.03% Water
蒸発残留物質
≤0.0003%
APHA: ≤10
透過率
220 nm, ≥30%
235 nm, ≥55%
250 nm, ≥80%
270 nm, ≥90%
300 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
転移温度
flash point -40 °C
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 220 nm Amax: ≤0.52
λ: 235 nm Amax: ≤0.26
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 270 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1009300500:
100930-BULK:
1009301000:
1009300000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
資料
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.