蒸気密度
2.67 (vs air)
品質水準
製品種目
Uvasol®
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
212 °F
有効性
3188 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
50 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.0010% Toluene (GC)
≤0.0010% Xylene (GC)
≤0.0060% Benzene (GC)
≤010% Water (Karl Fischer)
蒸発残留物質
≤0.0010%
色
APHA: ≤10
透過率
382 nm, ≥10%
388 nm, ≥35%
403 nm, ≥80%
410 nm, ≥90%
500 nm, ≥99%
屈折率
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
転移温度
flash point -30 °C
溶解性
2.1 g/L
密度
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI Key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-22.0 °F
引火点(℃)
-30 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I