詳細
二硫化炭素は発火点温度の低い、高揮発性、引火性液体です。ビスコースレーヨンやセロファン膜製造の原料として重要です。C2Sはナノサイズのチタニアおよびジルコニア触媒による加水分解を受けCO2およびH2Sを生じます。
アプリケーション
二硫化炭素はセルロースのキサントゲン酸化、ポリ(エチレントリチオカルバマート)およびジチオカルバマートの合成に用いられることがあります。また、アセチレンの付加環化を経由して1,3-ジチオリウムカルベンも生成することができます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
335266-1L:4548173136615
335266-100ML:4548173136608
335266-BULK:
335266-VAR:
335266-6X1L:4548173258232
An efficient, one-pot, synthesis of dithiocarbamates from the corresponding alcohols using Mitsunobu's reagent.
Chaturvedi D and Ray S.
Tetrahedron Letters, 47(8), 1307-1309 (2006)
Copolymerization of ethylene sulfide and carbon disulfide.
Soga K, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 14(3), 677-684 (1976)
Nanosized titania and zirconia as catalysts for hydrolysis of carbon disulfide.
Yue Y, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 46(3), 561-572 (2003)
1, 3-Dithiolium carbenes from acetylenes and carbon disulfide.
Hartzler HD.
Journal of the American Chemical Society, 95(13), 4379-4387 (1973)
Xanthogenation of lignocarbohydrates by carbon disulfide.
Efanov MV and Pershina LA.
Chemistry of Natural Compounds, 38(1), 90-94 (2002)