認証
BP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
詳細
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,USP
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
有効性
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
216 °C/1013 hPa
mp
41-44 °C
転移温度
flash point 101 °C
溶解性
490 mg/L
密度
0.890 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI Key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
詳細
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1E1059951000:
1059959999:
MX11059951000:
1059959025:
1059951000:
CO1E1059959025:
1059951000BWT:
1059950000:
試験成績書(COA)