Merck
15785
Sigma-Aldrich
(−)-メントール
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98.0-102.0%
別名:
(1R,2S,5R)-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサノール, 5-メチル-2-(1-メチルエチル)シクロヘキサノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O
CAS番号:
分子量:
156.27
Beilstein:
1902293
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
98.0-102.0%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −48 to −51°, c = 10% in ethanol
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
不純物
acidity or alcalinity, complies
related subst., complies
≤0.05% non-volatile matter
mp
41-44 °C
適合性
in accordance for appearance of solution
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI Key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(-)-Menthol is a monoterpene.
アプリケーション
(-)-Menthol may be used to synthesize:
  • chiral enantiopure 2-(1-hydroxyalkyl)pyridines, which can react with phosphorus oxychloride to form C3-symmetric tripodal ligands
  • menthylphosphorodichioridite, a chiral derivatizing agent for the determination of enantiomeric purity of chiral diols or diamines by 31P NMR spectroscopy
  • (2R,4S)-2,3,4,5-tetrahydro-2-(-)-menthyloxy-2-methyl-4-phenylpyrano-[3,2-c]-benzopyran-5-one, an intermediate to prepare a warfarin analog
It may also be used as a chiral auxiliary, to induce chirality while synthesizing (-)-horsfiline.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15785-4X1KG:
15785-100G:
15785-6X100G:
15785-BULK:
15785-6X1KG:
15785-1KG:
15785-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A new 31P NMR method for the enantiomeric excess determination of diols and secondary diamines with C 2 symmetry.
Tetrahedron Asymmetry, 6(9), 2353-2356 (1995)
Marei GI, et al.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 103(1), 56-61 (2012)
Oxindole alkaloids. A novel non-biomimetic entry to (-)-Horsfiline.
Palmisano G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(1), 1-4 (1996)
An asymmetric approach to coumarin anticoagulants via hetero-Diels-Alder cycloaddition.
Cravotto G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(5), 707-709 (2001)
Novel 2-(hydroxyalkyl) pyridines derived from the chiral pool.
Adolfsson H, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7(7), 1967-1972 (1996)