W266523
L-メントール
natural, ≥99%, FCC, FG
別名:
(1R,2S,5R)-(−)-メントール, (−)-メントール, (1R,2S,5R)-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサノール, 5-メチル-2-(1-メチルエチル)シクロヘキサノール
About This Item
おすすめの製品
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気圧
0.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
光学活性
[α]20/D −49°, c = 10 in 95% ethanol
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
212 °C (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
minty; cooling; peppermint
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI Key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W266523-4KG-K:
W266523-1KG-K:
W266523-1KG:
W266523-100G-K:
W266523-VAR:
W266523-100G:
W266523-4KG:
W266523-BULK-K:
W266523-BULK:
W266523-VAR-K:
W266523-SAMPLE-K:
W266523-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W266523-1KG-K | 4061835565832 |
W266523-4KG | |
W266523-SAMPLE-K | 4061837515828 |
W266523-100G | |
W266523-100G-K | 4061835565825 |
W266523-1KG | |
W266523-4KG-K | 4061834404606 |
W266523-SAMPLE |