安全性情報
8.14113
Sigma-Aldrich
(-)-Menthol
for synthesis
別名:
(-)-Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O
CAS番号:
分子量:
156.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
218-690-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
有効性
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
216 °C/1013 hPa
mp
41-44 °C
転移温度
flash point 101 °C
溶解性
490 mg/L
密度
0.890 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
450 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI Key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 44 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in ethanol): -50.0 - -48.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
(−)-メントール primary reference standard
00580590
(−)-メントール
DL-Menthol ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266507
DL-Menthol
(−)-メントン analytical standard
Supelco
63677
(−)-メントン
Menthol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0350000
Menthol
メントール United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1381709
メントール