Merck
1.07478
SAFC
1,2-Propanediol
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
医薬品製造
別名:
1,2-Propanediol, 1,2-Propylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
76.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-338-0
認証
BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気圧
0.11 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
371 °C
expl. lim.
2.4-17.4 % (v/v)
屈折率
n20/D 1.43
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
188 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
転移温度
flash point 99 °C
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Propylene glycol is used as solvent in a variety of liquid formulations.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1074789190:
1074780000:
1074789999:
1074782500:
CO1E1074782500:
1074788888:
1.07478.6025A:
1.07478.2500A:
1074786190:
1074786025:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6