Merck
BP868
プロピレングリコール
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
1,2-プロパンジオール, プロピレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1340498
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
2.62 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
propylene glycol
フォーム
viscous liquid (Clear)
自己発火温度
779 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
12.5 %
メーカー/製品名
BP
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Propylene glycol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Propylene Glycol Solution
  • 包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    保管分類コード
    10 - Combustible liquids
    WGK
    WGK 3
    引火点(°F)
    217.4 °F - closed cup
    引火点(℃)
    103 °C - closed cup
    適用法令
    消防法
    第4類:引火性液体
    第三石油類
    危険等級III
    水溶性液体
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    BP868:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)