Merck
1.05809
Supelco
Magnesia rods
rod L × diam. ~14 cm × 2 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NB.51
ロッドL ×直径
~14 cm × 2 mm
品質水準
保管温度
2-30°C
詳細
for the phosphorus salt pearls
アナリシスノート
Length: about 14 cm
Diameter: about 2 mm
Pearl test: passes test
Flame test: passes test