認証
meets BP testing specifications
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 100 °C)
品質
meets EP, BP, USP testing specifications
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Enhanced Chromium (VI) Removal by Micron-Scale Zero-Valent Iron Pretreated with Aluminum Chloride under Aerobic Conditions.: This research focused on the use of aluminum chloride hexahydrate in the pretreatment of micron-scale zero-valent iron for the removal of chromium (VI) under aerobic conditions. The findings indicate that aluminum chloride hexahydrate significantly improves the removal efficiency, providing a potential solution for environmental remediation efforts (Long et al., 2024).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Lungs
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A0718-500G:4548173353562
A0718-1KG:
A0718-VAR:
A0718-2.5KG:4548173353555
A0718-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック