安全性情報
07-551
Sigma-Aldrich
Anti-G9a Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
KMT1C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EHMT2(10919)
詳細
タンパク質G9a(別名:ヒストンH3-K9メチル基転移酵素3、ユークロマチンヒストンリジンN-メチル基転移酵素2、HLA-B関連転写産物8)
特異性
ヒトG9aタンパク質を認識します。
免疫原
ヒトG9aのアミノ酸71~88に相当するペプチド(C-DERVDSDSKSEVEALTEQ)
アプリケーション
抗G9a抗体(ウサギポリクローナル抗体)を用いたG9a(別名:KMT1C)の検出は、WBで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
HeLa核抽出細胞ライセートのイムノブロッティングにより日常的に評価されています。
ターゲットの説明
140 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製免疫グロブリン、0.07 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+0.105 M NaCl溶液、0.035%アジ化ナトリウム(保存剤)、30%グリセロール含有
精製プロテインA
保管および安定性
-20°Cで出荷日から2年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-309、HeLa細胞核抽出物等量の Laemmli還元サンプルバッファーを10 μLの抽出物に添加し、 5分間煮沸して調製液を還元します。20 μgの還元抽出物を ミニゲルの各レーンに負荷します。
コントロール
同梱されているポジティブコントロール:HeLa核抽出物(12-309)。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
07-551-25UG:
07-551:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Role of the PLDLS-binding cleft region of CtBP1 in recruitment of core and auxiliary components of the corepressor complex.
Kuppuswamy, M; Vijayalingam, S; Zhao, LJ; Zhou, Y; Subramanian, T; Ryerse, J; Chinnadurai, G
Molecular and cellular biology null
Changes in C-terminal binding protein 2 (CtBP2) corepressor complex induced by E1A and modulation of E1A transcriptional activity by CtBP2.
Zhao, LJ; Subramanian, T; Chinnadurai, G
The Journal of Biological Chemistry null
The NF-kappaB factor RelB and histone H3 lysine methyltransferase G9a directly interact to generate epigenetic silencing in endotoxin tolerance.
Chen, X; El Gazzar, M; Yoza, BK; McCall, CE
The Journal of Biological Chemistry null
Gfi1 coordinates epigenetic repression of p21Cip/WAF1 by recruitment of histone lysine methyltransferase G9a and histone deacetylase 1.
Duan, Z; Zarebski, A; Montoya-Durango, D; Grimes, HL; Horwitz, M
Molecular and cellular biology null
Mihai G Mehedint et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(1), 184-195 (2009-09-16)
Maternal choline availability is essential for fetal neurogenesis. Choline deprivation (CD) causes hypomethylation of specific CpG islands in genes controlling cell cycling in fetal hippocampus. We now report that, in C57BL/6 mice, CD during gestational days 12-17 also altered methylation