09-071
Anti-G9a (BAT8) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
G9A histone methyltransferase, H3-K9-HMTase 3, HLA-B associated transcript 8, HLA-B-associated transcript 8, Histone H3-K9 methyltransferase 3, Lysine N-methyltransferase 1C, Protein G9a, ankyrin repeat-containing protein, chromosome 6 open reading frame
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
canine, rat
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EHMT2(10919)
mouse ... Ehmt2(110147)
rat ... Ehmt2(361798)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blot Analysis: : 0.25-2 µg/mL of this antibody detected G9a (BAT8) in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
09-071:
試験成績書(COA)