05-1059
Anti-phospho-p38α(Thr180/Tyr182) Antibody, clone 8.78.8, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 8.78.8, from rabbit
別名:
CSAID-binding protein, Csaids binding protein, Cytokine suppressive anti-inflammatory drug-binding protein, MAP kinase MXI2, MAP kinase p38 alpha, MAX-interacting protein 2, Mitogen-activated protein kinase p38 alpha, cytokine suppressive anti-inflammato
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8.78.8, monoclonal
化学種の反応性
human, vertebrates, mouse
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
遺伝子情報
human ... MAPK14(1432)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
MAPキナーゼ
炎症及び自己免疫疾患
品質
Western Blot Analysis: 1:5,000-1:10,000 dilution of this antibody was used to detect p38 phosphorylated on Thr180/Tyr182 in anisomycin-treated HeLa and NIH/3T3 cell lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1059:
試験成績書(COA)