安全性情報
05-944
Sigma-Aldrich
抗ユビキチン抗体、クローンP4D1-A11
clone P4D1-A11, Upstate®, from mouse
別名:
Anti-Ubiquitin, Clone P4D1-A11 Anti-Ubiquitin, Ubiquitin Detection Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
P4D1-A11, monoclonal
化学種の反応性
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UBAP2(55833)
特異性
ユビキチン、分子量=8 kDa、および複数のユビキチン化タンパク質
免疫原
総ウシユビキチン
アプリケーション
抗ユビキチン抗体、クローンP4D1-A11は、WBで使用するためのユビキチンに対する抗体です。
研究のカテゴリ
タンパク質輸送
研究のサブカテゴリ
ユビキチン・ユビキチン代謝
品質
ヒトリコンビナントユビキチン(カタログ番号12-558)、およびHeLa細胞由来の酸抽出物中のユビキチン化タンパク質のイムノブロッティングにより常に評価されています
ターゲットの説明
8 kDa以上
関連事項
先発品:04-454
物理的形状
100 μgの精製プロテインGマウスIgG、100 μLの70%保存バッファー(0.014Mリン酸バッファー、pH 7.6、0.175M NaCl、0.07%アジ化ナトリウム)および30%グリセロールに溶解。
フォーマット:精製
精製プロテインG
保管および安定性
保存期間は-20℃で出荷日から2年間です。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-944:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Regulating the regulators: control of protein ubiquitination and ubiquitin-like modifications by extracellular stimuli.
Gao, Min and Karin, Michael
Molecular Cell, 19, 581-593 (2005)
M Hochstrasser
Annual review of genetics, 30, 405-439 (1996-01-01)
A growing number of cellular regulatory mechanisms are being linked to protein modification by the polypeptide ubiquitin. These include key transitions in the cell cycle, class I antigen processing, signal transduction pathways, and receptor-mediated endocytosis. In most, but not all
The ubiquitin system for protein degradation and some of its roles in the control of the cell division cycle.
Hershko, A
Cell Death and Differentiation, 12, 1191-1197 (2005)
Regulatory monoubiquitination of phosphoenolpyruvate carboxylase in germinating castor oil seeds.
Uhrig, RG; She, YM; Leach, CA; Plaxton, WC
The Journal of Biological Chemistry null
Osmotic stress changes the expression and subcellular localization of the Batten disease protein CLN3.
Getty, A; Kovacs, AD; Lengyel-Nelson, T; Cardillo, A; Hof, C; Chan, CH; Pearce, DA
Testing null