クローン
6C5, monoclonal
フォーム
liquid
含みます
≤0.1% sodium azide as preservative
交差性
frog, human, porcine, chicken, canine, rabbit, mouse, fish, rat
以下との反応禁止
bovine, yeast
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rabbit ... Gapdh(100009074)
詳細
免疫原
アプリケーション
包装
警告
物理的形状
再構成
アナリシスノート
Rat skeletal muscle
WGK
WGK 1
Jan Code
CB1001-500UG:
CB1001-UG:
試験成績書(COA)
資料
Loading controls in western blotting application.