Merck
U5382
Sigma-Aldrich
ユビキチン ヒト
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (N-terminal FLAG® tagged), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli (N-terminal FLAG® tagged)
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
10 kDa
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
溶解性
0.05 M Tris pH 7.5: ≥10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
0.05 M Tris pH 7.5: ≥10 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ユビキチンは高度に保存された球状タンパク質であり、その表面にリジンがあります。C末端はLeu-Arg-Gly-Gly構造モチーフからなります。
研究領域:癌
ユビキチンは高度に保存された 76 個のアミノ酸からなるタンパク質で、酵母からヒトまで、すべての真核生物に広く発現しています。
アプリケーション
ヒトユビキチンは、酵母の増殖細胞核抗原(PCNA)のモノユビキチン化や、有糸分裂停止異常1(Dma1)のin vitroユビキチン化アッセイに用いられています。
ヒトユビキチンは質量分析の標準物質として用いることができます。
ユビキチン(N末端FLAGタグ付)は、ポリユビキチン-タンパク質結合体の形成においてユビキチンを置換できます。FLAGタグによって、抗FLAGアフィニティーカラム上でのタンパク質結合体の分離および濃縮、ならびに抗FLAG抗体によるウェスタンブロットにおける結合体の検出が可能になります。
生物化学的/生理学的作用
ユビキチンはC末端グリシン残基のε-アミノ基を介してタンパク質のリジン残基と相互作用します。ユビキチンと相互作用するタンパク質は、3段階のプロセスを介してモノユビキチン化またはマルチモノユビキチン化されます。ユビキチン化は細胞内輸送とタンパク質分解を制御し、この経路が不均衡になると障害が起き得ます。
ユビキチンは真核生物の組織中に存在する低分子量の調節タンパク質です。外来性ユビキチンは多数の細胞株のアポトーシスを刺激します。ヒトパピローマウイルス-16のE7タンパク質はユビキチン-プロテアソーム経路を介して網膜芽細胞腫のタンパク質分解を刺激します。
ユビキチン媒介性タンパク質分解は、細胞周期および細胞分裂の制御、分化および発達、細胞表面受容体の調節、分泌経路(タンパク質輸送)、神経ネットワークの形態形成、転写調節およびシグナル伝達、転写サイレンシング、DNA 修復、長期記憶、概日リズムなど、さまざまな基本的細胞プロセスにおいて重要な役割を果たしています。
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
調製ノート
ヒトユビキチンは10.00~11.00 mg/mLの濃度で0.05 M Tris-HClに溶解し、透明~わずかに濁った無色の溶液となります。
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U5382-BULK:
U5382-VAR:
U5382-1MG-PW:
U5382-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
David Komander
Biochemical Society transactions, 37(Pt 5), 937-953 (2009-09-17)
Protein ubiquitination and protein phosphorylation are two fundamental regulatory post-translational modifications controlling intracellular signalling events. However, the ubiquitin system is vastly more complex compared with phosphorylation. This is due to the ability of ubiquitin to form polymers, i.e. ubiquitin chains
Ana Camara-Artigas et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology communications, 72(Pt 1), 29-35 (2016-01-12)
Ubiquitin is a small globular protein that has a considerable number of lysine residues on its surface. This results in a high surface entropy that precludes the formation of crystal-packing interactions. To date, only a few structures of the native
Boris Macek et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 5(5), 949-958 (2006-02-16)
Top-down proteomics, the analysis of intact proteins (instead of first digesting them to peptides), has the potential to become a powerful tool for mass spectrometric protein characterization. Requirements for extremely high mass resolution, accuracy, and ability to efficiently fragment large
Anthony O Gramolini et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 7(3), 519-533 (2007-12-07)
Defective mobilization of Ca2+ by cardiomyocytes can lead to cardiac insufficiency, but the causative mechanisms leading to congestive heart failure (HF) remain unclear. In the present study we performed exhaustive global proteomics surveys of cardiac ventricle isolated from a mouse
B L Brizzard et al.
BioTechniques, 16(4), 730-735 (1994-04-01)
The FLAG epitope is an eight amino acid peptide (AspTyrLysAspAspAspAspLys) that is useful for immunoaffinity purification of fusion proteins. A monoclonal antibody (anti-FLAG M1) that binds the FLAG epitope in a calcium-dependent manner and requires an N-terminal FLAG sequence has