05-1355
Anti-acetyl Histone H4 (Lys5/8/12/16) Antibody, clone 3HH4-4C10
ascites fluid, clone 3HH4-4C10, from mouse
別名:
H4KAc, Histone H4 (acetyl), H4 histone family, member N, H4 histone, family 2, histone 2, H4, histone 2, H4a, histone IV, family 2, histone cluster 2, H4a
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3HH4-4C10, monoclonal
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys5/Lys8/Lys12/Lys16)
遺伝子情報
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン
1:500 dilution from a representative lot detected Histone H4 in A431 and HeLa cells.
品質
Western Blot Analysis: 1:2,000 dilution of this antibody detected Histone H4 on 10 µg of HeLa acid extract lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
HeLa acid extract lysate
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1355:
試験成績書(COA)